missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S,5S)-5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)acetic Acid |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)acetic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2O4/c16-11(17)7-10-13(19)14-9(12(18)15-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,14,19)(H,15,18)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 262.0954 |
| Procent renhet | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?