Läs mer
(2S,5S)-Bishydroxymethyl-(3R,4R)-bishydroxypyrrolidine, TRC
Produktkod. 30330665
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30330665 10 mg
1 options
Produktkod. 30330665 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB44500010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S,5S)-Bishydroxymethyl-(3R,4R)-bishydroxypyrrolidine
CAS 105015-44-9
Molekylformel C6 H13 N O4
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO4/c8-1-3-5(10)6(11)4(2-9)7-3/h3-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+/m0/s1
LEDER OC[C@@H]1N[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (2S,3R,4R,5S)-2,5-bis(hydroxymethyl)pyrrolidine-3,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 163.17
Formel vikt 163.0845