Läs mer
(2S,5S)-Bishydroxymethyl-(3R,4R)-bishydroxypyrrolidine, TRC
Produktkod. 30330665
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30330665 10 mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30330665 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB44500010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material (2S,5S)-Bishydroxymethyl-(3R,4R)-bishydroxypyrrolidine
CAS 105015-44-9
Molekylformel C6 H13 N O4
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO4/c8-1-3-5(10)6(11)4(2-9)7-3/h3-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+/m0/s1
LEDER OC[C@@H]1N[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (2S,3R,4R,5S)-2,5-bis(hydroxymethyl)pyrrolidine-3,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 163.17
Formel vikt 163.0845
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.