missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S)-6-Amino-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]hexanoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
(2S)-6-Amino-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]hexanoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N2-(S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl-L-lysine |
| CAS | 138247-43-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | N2-(S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl-L-lysine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H24 N2 O4 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O4/c17-11-5-4-8-13(15(19)20)18-14(16(21)22)10-9-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13-14,18H,4-5,8-11,17H2,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m0/s1 |
| LEDER | NCCCC[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-6-amino-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]hexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.37 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?