missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S)-6-Oxo-2-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-6-Oxo-2-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 128524-48-1 |
| Molekylformel | C10H17NO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2S)-6-Oxo-2-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)7-5-4-6-8(12)11-7/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t7-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC([C@H]1NC(CCC1)=O)=O |
| IUPAC-namn | tert-butyl (S)-6-oxopiperidine-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.25 |
| Formel vikt | 199.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?