missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S,6R)-6-Amino-5-oxo-2-(2-thienyl)perhydro-1,4-thiazepine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,6R)-6-Amino-5-oxo-2-(2-thienyl)perhydro-1,4-thiazepine |
| CAS | 110221-26-6 |
| Molekylformel | C9 H12 N2 O S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2OS2/c10-6-5-14-8(4-11-9(6)12)7-2-1-3-13-7/h1-3,6,8H,4-5,10H2,(H,11,12)/t6-,8-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@H]1CS[C@@H](CNC1=O)c2cccs2 |
| IUPAC-namn | (2S,6R)-6-amino-2-thiophen-2-yl-1,4-thiazepan-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.33 |
| Formel vikt | 228.0391 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?