Läs mer
(2S,6S,8S,11S)-1,10-Diazatricyclo[6.4.01,8.02.6]dodecan-9,12-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,6S,8S,11S)-1,10-Diazatricyclo[6.4.01,8.02.6]dodecan-9,12 |
| CAS | 129048-16-4 |
| Molekylformel | C11 H16 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O2/c1-6-11(15)13-8-4-2-3-7(8)5-9(13)10(14)12-6/h6-9H,2-5H2,1H3,(H,12,14)/t6-,7-,8-,9-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1NC(=O)[C@@H]2C[C@@H]3CCC[C@@H]3N2C1=O |
| IUPAC-namn | (2S,4aS,5aS,8aS)-2-methyl-3,4a,5,5a,6,7,8,8a-octahydro-2H-cyclopenta[3,4]pyrrolo[3,5-c]pyrazine-1,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.26 |
| Formel vikt | 208.1212 |