Läs mer
Tocris Bioscience™ 2S,6S-Hydroxynorketamine hydrochloride
Produktkod. 18035422
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18035422 10 mg
1 options
Produktkod. 18035422 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6095/10
Decreases D-serine (a NMDA co-agonist); antidepressant
2S,6S-Hydroxynorketamine hydrochloride is a ketamine metabolite. Decreases intracellular DL>D-serine (a NMDA co-agonist) concentrations in PC-12 cells (IC50 = 0.18 nM). Exerts antidepressant effects in mice. 2R,6R-Enantiomer and Racemate also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S,6S)-2-Amino-2-(2-chlorophenyl)-6-hydroxycyclohexanone hydrochloride
CAS 1430202-70-2
Kvantitet 10 mg
Mål AMPA Receptor Agonists
Molekylformel C12H14ClNO2.HCl
Renhet 98%