Läs mer
(2S,AlphaR)-Alpha-(Aminomethyl)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,alphaR)-alpha-(Aminomethyl)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol |
| CAS | 303176-42-3 |
| Molekylformel | C11H14FNO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (2S,alphaR)-alpha-(Aminomethyl)-6-fluoro-chroman-2-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14FNO2/c12-8-2-4-10-7(5-8)1-3-11(15-10)9(14)6-13/h2,4-5,9,11,14H,1,3,6,13H2/t9-,11+/m1/s1 |
| LEDER | NC[C@@H](O)[C@@H]1CCc2cc(F)ccc2O1 |
| IUPAC-namn | (1R)-2-amino-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.23 |
| Formel vikt | 211.1009 |