Läs mer
(2S-cis)-3-(Bromomethyl)-2-methyl-2-(4-methyl-3-pentenyl)oxirane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S-cis)-3-(Bromomethyl)-2-methyl-2-(4-methyl-3-pentenyl)oxirane |
| CAS | 126874-42-8 |
| Molekylformel | C10H17BrO |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17BrO/c1-8(2)5-4-6-10(3)9(7-11)12-10/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3/t9-,10+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=CCC[C@]1(C)O[C@@H]1CBr)C |
| IUPAC-namn | (2S,3S)-3-(bromomethyl)-2-methyl-2-(4-methylpent-3-enyl)oxirane |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.15 |
| Formel vikt | 232.0463 |