Läs mer
(2S)-Ethylpyrrolidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-Ethylpyrrolidine Hydrochloride |
| CAS | 597562-96-4 |
| Molekylformel | C6H14ClN |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2S)-2-Ethylpyrrolidine Hydrochloride, (2S)-2-Ethylpyrrolidinium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N.ClH/c1-2-6-4-3-5-7-6;/h6-7H,2-5H2,1H3;1H/t6-;/m0./s1 |
| LEDER | OC[C@@H]1C(O)C[C@@H](O1)[n+]2c3c(C(=O)NC([NH-])=N3)n(CC)c2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.64 |