Läs mer
(2S)-Glycerol-O-Beta-D-galactopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-Glycerol-O-Beta-D-galactopyranoside |
| CAS | 38841-15-5 |
| Molekylformel | C9H18O8 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (2S)-2,3-Dihydroxypropyl β-D-Galactopyranoside, (S)-2,3-Dihydroxypropyl β-D-Galactopyranoside, 1-O-β-D-Galactopyranosyl-sn-glycerol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O8/c10-1-4(12)3-16-9-8(15)7(14)6(13)5(2-11)17-9/h4-15H,1-3H2/t4-,5+,6-,7-,8+,9+/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@H](O)CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R,6R)-2-[(2S)-2,3-dihydroxypropoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.23 |
| Formel vikt | 254.1002 |