Läs mer
(2S)-N-Methoxy-N,2-dimethylhexanamide-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-N-Methoxy-N,2-dimethylhexanamide-d3 |
| CAS | 1330165-35-9 |
| Molekylformel | C20 H25 F3 O3 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (2S)-N-Methoxy-N-methyl-(2-methyl-d3)-hexanamide, (2S)-N-Methyl-2-methylhexanohydroxamic Acid Methyl Ether-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25F3O3S/c1-18-11-4-3-5-13(18)6-7-14-15-8-9-17(19(15,2)12-10-16(14)18)26-27(24,25)20(21,22)23/h3,5-6,9,14-16H,4,7-8,10-12H2,1-2H3/t14-,15+,16+,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@@H]3[C@@H](CC=C4C=CCC[C@]34C)[C@H]1CC=C2OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | [(8R,9R,10R,13S,14R)-10,13-dimethyl-2,7,8,9,11,12,14,15-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] trifluoromethanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 402.471 |
| Formel vikt | 402.148 |