missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2S)-N'-Nitrosonornicotine, TRC

Produktkod. 30040636
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040636 10 mg
18021250 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30040636 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN53500110MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 16543-55-8
Molekylformel C9 H11 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 177.2
Synonym 3-[(2S)-1-Nitroso-2-pyrrolidinyl]pyridine, Nicotine, 1'-demethyl-1'-nitroso- (8CI), Nornicotine, N-nitroso- (7CI), Pyridine, 3-(1-nitroso-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, 3-[(2S)-1-Nitroso-2-pyrrolidinyl]pyridine, (S)-N'-Nitrosonornicotine, 1'-Nitrosonornicotine, N-Nitrosonornicotine, NNN, Nitrosonornicotine, N'-Nitrosonornicotine, anti-N'-Nitrosonornicotine, syn-N'-Nitrosonornicotine, (S)-N-Nitrosonornicotine
IUPAC-namn 3-[(2S)-1-nitrosopyrrolidin-2-yl]pyridine
LEDER O=NN1CCC[C@H]1c2cccnc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2S)-N'-Nitrosonornicotine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2/t9-/m0/s1
Formel vikt 177.0902
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.