Läs mer
(2S)-N-(tert-Butyloxycarbonyl)-O-(tert-butyl)dimethylsilyl-pyroglutaminol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-N-(tert-Butyloxycarbonyl)-O-(tert-butyl)dimethylsilyl-pyroglutaminol |
| CAS | 81658-26-6 |
| Molekylformel | C16H31NO4Si |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-[(tert-Butyldimethylsilyloxy]methyl]-2-pyrrolidinone, (2S)-2-[[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-5-oxo-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H31NO4Si/c1-15(2,3)21-14(19)17-12(9-10-13(17)18)11-20-22(7,8)16(4,5)6/h12H,9-11H2,1-8H3/t12-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)CCC1=O |
| IUPAC-namn | tert-butyl (2S)-2-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]-5-oxopyrrolidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.51 |
| Formel vikt | 329.2022 |