missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2S)-Octyl-Alpha-hydroxyglutarate, TRC

Produktkod. 17978774
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17978774 1 mg
17938884 10 mg
17937524 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17978774 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO2876101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1391194-64-1
Molekylformel C13 H24 O5
Molekylvikt (g/mol) 260.33
Synonym Pentanedioic acid, 2-hydroxy-, 1-octyl ester, (2S)-, 1-Octyl (2S)-2-hydroxypentanedioate, (S)-4-Hydroxy-5-(octyloxy)-5-oxopentanoic acid, (2S)-2-Hydroxyglutaric acid octyl ester, (2S)-Octyl-2-HG, 2S-Hydroxypentanedioic Acid 1-Octyl Ester
IUPAC-namn (4S)-4-hydroxy-5-octoxy-5-oxopentanoic acid
LEDER CCCCCCCCOC(=O)[C@@H](O)CCC(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2S)-Octyl-Alpha-hydroxyglutarate
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C13H24O5/c1-2-3-4-5-6-7-10-18-13(17)11(14)8-9-12(15)16/h11,14H,2-10H2,1H3,(H,15,16)/t11-/m0/s1
Formel vikt 260.1624
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.