Läs mer
(2S)-Octyl-α-hydroxyglutarate, MedChemExpress
Produktkod. 16493878
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16493878 10 mg
16472886 25 mg
16451029 1 mg
16446607 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16493878 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103641A
MedChemExpress (2S)-Octyl-α-hydroxyglutarate ((2S)-Octyl-2-HG) is a modified form of S-isomer 2-Hydroxyglutarate.
(2S)-Octyl-α-hydroxyglutarate ((2S)-Octyl-2-HG) is a modified form of S-isomer 2-Hydroxyglutarate.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S)-Octyl-α-hydroxyglutarate
Fysisk form Solid
CAS 1391194-64-1
Färg Off-White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H24O5
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym (2S)-Octyl-2-HG
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (384.13 mM)
LEDER O=C(OCCCCCCCC)[C@@H](O)CCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 260.33
Formel vikt 260.33
Procent renhet 95.0%