Läs mer
(2S)-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid, Mikromol™
Beskrivning
(2S)-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid |
| CAS | 361442-00-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2S)-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H27 N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid, α-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-hydroxy-, (αS)-, (αS)-α-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid, (2S)-[(tert-Butoxycarbonyl)amino](3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-yl)ethanoic acid, (αS)-α[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid, (2S)-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO5/c1-15(2,3)23-14(21)18-12(13(19)20)16-5-10-4-11(6-16)8-17(22,7-10)9-16/h10-12,22H,4-9H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/t10?,11?,12-,16?,17?/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(=O)O)C12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(3-hydroxy-1-adamantyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetic acid |
| Visa mer |