missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S-trans)-3-Methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)-oxiranemethanol Methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S-trans)-3-Methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)-oxiranemethanol Methanesulfonate |
| CAS | 93221-74-0 |
| Molekylformel | C11H20O4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2S,3S)-3-Methyl-3-(4-methyl-3-penten-1-yl)-2-oxiranemethanol 2-Methanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O4S/c1-9(2)6-5-7-11(3)10(15-11)8-14-16(4,12)13/h6,10H,5,7-8H2,1-4H3/t10-,11-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=CCC[C@]1(C)O[C@H]1COS(=O)(=O)C)C |
| IUPAC-namn | [(2S,3S)-3-methyl-3-(4-methylpent-3-enyl)oxiran-2-yl]methyl methanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.34 |
| Formel vikt | 248.1082 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?