Läs mer
MP Biomedicals™ 2XYT-buljong, kapslar: Vanlig
Produktkod. 11377669 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
454 g
1000 g
5000 g
Formatera:
Kapsel
Förpackningsstorlek:
1kg
454g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera Förpackningsstorlek
11377669 1000 g Kapsel 1kg
11343319 454 g Kapsel 454g
11307679 5000 g Kapsel 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11377669 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 113012031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3535.00 SEK
    3365.08 SEK / 1kg
    Save 169.92 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Optimerad för tillväxt och underhåll av M13-fag eller andra filamentösa ssDNA-bakteriofager
Kapslar i vanlig storlek.
  • Innehåll/L: 16g trypton, 10g jästextrakt, 5g NaCl
  • Använd 31 kapslar/l
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi Certified™
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Formatera Kapsel
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Trypton 16g/L, jästextrakt 10g/L, NaCl 5g/L
För användning med (applikation) För tillväxt och underhåll av M13-fag eller annan filamentös fag
Kvantitet 1000 g