Läs mer
Fisher BioReagents™ 2XYT-buljong (granulerade media)
Produktkod. 15430685
Change view
Kvantitet:
500 g
5 kg
Förpackningstyp:
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningstyp unitSize
15430685 5 kg Poly Pail 5kg
15430675 500 g Poly flaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15430685 Leverantör Fisher BioReagents™ Leverantörsnummer BP97435
Request Bulk or Custom Format
Används vid tillväxt och odling av mikroorganismer i labbet och inkluderar E. coli, bakteriofag och andra bakteriestammar
  • Granulerat media
  • Formulering per liter: Kaseinpepton [91079-40-2] 16g, jästextrakt [8013-01-2] 10g, natriumklorid [7647-14-5] 5g
  • Förvara i rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Solid
Medietyp Uttorkad 2XYT
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Kasein Peptone 16g/L, jästextrakt 10g/L, Natriumklorid 5g/L
Förpackningstyp Poly Pail
Kvantitet 5 kg