Läs mer
2xYT Broth (Powder/Molecular Genetics), Fisher BioReagents
Produktkod. 10617633
Change view
Kvantitet:
10,000 g
100 g
2000 g
500 g
Förpackningstyp:
Poly Bottle
Poly Pail
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningstyp unitSize
10617633 500 g Poly Bottle 500g
10123103 10,000 g Poly Pail 10kg
10346793 100 g Poly Bottle 100g
10011223 2000 g Poly Bottle 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10617633 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2467500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use in molecular genetics
Formulation Usage: 31.0g/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring <4°C
Tillsats 2xyt Broth
Form Powder
Formulering 31g/L
För användning med (applikation) Molecular Genetics
Förpackningstyp Poly Bottle
Kvantitet 500 g