missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2Z)-1-Chloro-2-decene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2Z)-1-Chloro-2-decene |
| CAS | 135457-18-0 |
| Molekylformel | C10H19Cl |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-9H,2-7,10H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCC\C=C/CCl |
| IUPAC-namn | 1-chlorodec-2-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.71 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?