Läs mer
(2Z)-1-Chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne, TRC
Produktkod. 30138324
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138324 100 mg
30011367 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138324 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC367610100MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 635708-74-6
Molekylformel C9H13Cl
Molekylvikt (g/mol) 156.65
Synonym Terbinafine Related Compound 3
IUPAC-namn (Z)-1-chloro-6,6-dimethylhept-2-en-4-yne
LEDER ClC/C=C\C#CC(C)(C)C
Specifica
Kemiskt namn eller material (2Z)-1-Chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13Cl/c1-9(2,3)7-5-4-6-8-10/h4,6H,8H2,1-3H3/b6-4-
Formel vikt 156.0706
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.