Läs mer
(2Z)-2-(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-ylidene)acetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2Z)-2-(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-ylidene)acetonitrile |
| CAS | 468104-14-5 |
| Molekylformel | C12H11NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (Z)-(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-ylidene)acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO/c1-14-11-5-4-9-2-3-10(6-7-13)12(9)8-11/h4-6,8H,2-3H2,1H3/b10-6- |
| LEDER | COc1ccc2CC\C(=C\C#N)\c2c1 |
| IUPAC-namn | (2Z)-2-(6-methoxy-2,3-dihydroinden-1-ylidene)acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.22 |
| Formel vikt | 185.0841 |