missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide, Mikromol™
Beskrivning
(2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide |
| CAS | 358629-47-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H12 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide, Levetiracetam Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h2H,3-5H2,1H3,(H2,9,12)/b6-2- |
| LEDER | C\C=C(/N1CCCC1=O)\C(=O)N |
| IUPAC-namn | (Z)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?