missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2Z)-2-[(3S,5R)-3,5-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methylenecyclohexylidene]ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2Z)-2-((3S,5R)-3,5-Bis(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-2-methylenecyclohexylidene)ethanol |
| CAS | 81506-24-3 |
| Molekylformel | C21H42O3Si2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H42O3Si2/c1-16-17(12-13-22)14-18(23-25(8,9)20(2,3)4)15-19(16)24-26(10,11)21(5,6)7/h12,18-19,22H,1,13-15H2,2-11H3/b17-12-/t18-,19+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1C[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(=C)\C(=C/CO)\C1 |
| IUPAC-namn | (2Z)-2-[(3S,5R)-3,5-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]-2-methylidenecyclohexylidene]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.73 |
| Formel vikt | 398.2672 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?