Läs mer
(2Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetic Acid, Mikromol™
Beskrivning
(2Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetic Acid |
| CAS | 65872-41-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H7 N3 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)methoxyiminoacetic acid, (Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetic acid, 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-(Z)-2-methoxyiminoacetic acid, 2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(Z)-methoxyiminoacetic acid, 2-(2-Aminothiazole-4-yl)-2-(Z)-methoxyiminoacetic acid, Thiazoximic acid, syn-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetic acid, syn-Thiazoximic acid, (2Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetic acid, Cefepime Dihydrochloride Monohydrate Imp. D (EP), Cefepime Imp. D (EP), Cefepime USP Related Compound D, Cefepime USP RC D, 4-Thiazoleacetic acid, 2-amino-alpha-(methoxyimino)-, (alphaZ)-, 4-Thiazoleacetic acid, 2-amino-alpha-(methoxyimino)-, (Z)-, (Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)-alpha-(methoxyimino)acetic acid, (Z)-2-Amino-alpha-(methoxyimino)-4-thiazoleacetic acid, Cefepime Related Compound D, Cefepime Dihydrochloride Monohydrate Impurity D, Cefepime Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O3S/c1-12-9-4(5(10)11)3-2-13-6(7)8-3/h2H,1H3,(H2,7,8)(H,10,11)/b9-4- |
| LEDER | CO\N=C(/C(=O)O)\c1csc(N)n1 |
| IUPAC-namn | (2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetic acid |
| Visa mer |