missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2Z)-2-butenedioinsyra 1-etylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monoethyl maleate |
| CAS | 3990-03-2 |
| Molekylformel | C6 H8 O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Monoethyl Maleate, (2Z)-2-Butenedioic Acid 1-Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O4/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)/b4-3- |
| LEDER | CCOC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-4-etoxoxy-4-oxobut-2-enoinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.13 |
| Formel vikt | 144.0423 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?