Läs mer
(2Z)-2-Butenedioic Acid 1-Methyl Ester-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2Z)-2-Butenedioic Acid 1-Methyl Ester-d3 |
| CAS | 1266402-66-7 |
| Molekylformel | C5H3D3O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (Z)-Butenedioic Acid Monomethyl Ester-d3, Maleic Acid Methyl Ester-d3, Methyl Hydrogen Maleate-d3, Monomethyl (2Z)-2-Butenedioate-d3, Monomethyl Maleate-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2-/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-4-oxo-4-(trideuteriomethoxy)but-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.12 |
| Formel vikt | 133.0454 |