missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2Z)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide, Mikromol™
Beskrivning
(2Z)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2Z)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide |
| CAS | 145195-63-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2Z)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H15 N3 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Entacapone Imp. A (EP), Entacapone USP Related Compound A, Entacapone USP RC A, (2Z)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide, Entacapone Related Compound A, Entacapone Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N3O5/c1-3-16(4-2)14(20)10(8-15)5-9-6-11(17(21)22)13(19)12(18)7-9/h5-7,18-19H,3-4H2,1-2H3/b10-5- |
| LEDER | CCN(CC)C(=O)\C(=C/c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N |
| IUPAC-namn | (Z)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?