Läs mer
(2Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide (Teriflunomide), Mikromol™
Beskrivning
(2Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide (Teriflunomide)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide (Teriflunomide) |
| CAS | 163451-81-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide (Teriflunomide) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H9 F3 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Leflunomide Imp. B (EP), (2Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide, (2Z)-2-cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-Butenamide, 2-Butenamide, 2-cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, (Z)-, A 1726, A 77-1726, A 771726, Aubagio, Flucyamide, HMR 1726, SU 20, Teriflunomide, Leflunomide Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7(18)10(6-16)11(19)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-5,18H,1H3,(H,17,19)/b10-7- |
| LEDER | C\C(=C(/C#N)\C(=O)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F)\O |
| IUPAC-namn | (Z)-2-cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide |
| Visa mer |