Läs mer
(2Z)-2-Hexylidencyklopentanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2Z)-2-Hexylidenecyclopentanone |
| CAS | 103517-09-5 |
| Molekylformel | C11H18O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (Z)-2-Hexylidenecyclopentanone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h7H,2-6,8-9H2,1H3/b10-7- |
| LEDER | CCCCC/C=C1C(CCC\1)=O |
| IUPAC-namn | (Z)-2-hexylidencyklopentan-1-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.26 |
| Formel vikt | 166.14 |