Läs mer
(2Z)-2-Hexylidencyklopentanon, TRC
Produktkod. 30398896
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30398896 100 mg
1 options
Produktkod. 30398896 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH396553100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2Z)-2-Hexylidenecyclopentanone
CAS 103517-09-5
Molekylformel C11H18O
Kvantitet 100 mg
Synonym (Z)-2-Hexylidenecyclopentanone
InChI formel InChI=1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h7H,2-6,8-9H2,1H3/b10-7-
LEDER CCCCC/C=C1C(CCC\1)=O
IUPAC-namn (Z)-2-hexylidencyklopentan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 166.26
Formel vikt 166.14