Läs mer
(2Z)-2-Penten-1-ol, TRC
Produktkod. 30423886
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30423886 25 g
1 options
Produktkod. 30423886 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP27450525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2Z)-2-Penten-1-ol
CAS 1576-95-0
Molekylformel C5H10O
Kvantitet 25 g
Synonym (2Z)-Pent-2-en-1-ol, (Z)-2-Penten-1-ol, Nor leaf alcohol, cis-2-Penten-1-ol, cis-2-Pentenol
InChI formel InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
LEDER CC\C=C/CO
IUPAC-namn (Z)-pent-2-en-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 86.13
Formel vikt 86.0732