missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2Z)-3-Methyl-4-(benzyloxy)-2-buten-1-ol 1-Phosphate Dimethyl Diester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2Z)-3-Methyl-4-(benzyloxy)-2-buten-1-ol 1-Phosphate Dimethyl Diester |
| CAS | 1798428-35-9 |
| Molekylformel | C14H21O5P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (Z)-4-Benzyloxy-3-methylbut-2-en-1-ol 1-Phosphate Dimethyl Diester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21O5P/c1-13(9-10-19-20(15,16-2)17-3)11-18-12-14-7-5-4-6-8-14/h4-9H,10-12H2,1-3H3/b13-9- |
| LEDER | C/C(COCC1=CC=CC=C1)=C/COP(OC)(OC)=O |
| IUPAC-namn | (Z)-4-(benzyloxy)-3-methylbut-2-en-1-yl dimethyl phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.29 |
| Formel vikt | 300.11 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?