Läs mer
(2Z)-3-Methyl-4-(benzyloxy)-2-buten-1-ol tert-Butyldimethylsilyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2Z)-3-Methyl-4-(benzyloxy)-2-buten-1-ol tert-Butyldimethylsilyl Ether |
| CAS | 1798394-47-4 |
| Molekylformel | C18H30O2Si |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | [[[(2Z)-4-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methyl-2-buten-1-yl]oxy]methyl]-benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30O2Si/c1-16(12-13-20-21(5,6)18(2,3)4)14-19-15-17-10-8-7-9-11-17/h7-12H,13-15H2,1-6H3/b16-12- |
| LEDER | C/C(COCC1=CC=CC=C1)=C/CO[Si](C)(C(C)(C)C)C |
| IUPAC-namn | (Z)-((4-(benzyloxy)-3-methylbut-2-en-1-yl)oxy)(tert-butyl)dimethylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.52 |
| Formel vikt | 306.2 |