Läs mer
(2Z)-3-Methyl-4-(benzyloxy)-2-buten-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2Z)-3-Methyl-4-(benzyloxy)-2-buten-1-ol |
| CAS | 62311-47-1 |
| Molekylformel | C12H16O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (Z)-4-Benzyloxy-3-methylbut-2-en-1-ol, (2Z)-3-Methyl-4-(phenylmethoxy)-2-buten-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-11(7-8-13)9-14-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-7,13H,8-10H2,1H3/b11-7- |
| LEDER | C/C(COCC1=CC=CC=C1)=C/CO |
| IUPAC-namn | (Z)-4-(benzyloxy)-3-methylbut-2-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.25 |
| Formel vikt | 192.12 |