Läs mer
(2Z)-3-Methyl-4-(benzyloxy)-2-butenoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2Z)-3-Methyl-4-(benzyloxy)-2-butenoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 449759-41-5 |
| Molekylformel | C13H16O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2Z)-3-Methyl-4-(phenylmethoxy)-2-butenoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O3/c1-11(8-13(14)15-2)9-16-10-12-6-4-3-5-7-12/h3-8H,9-10H2,1-2H3/b11-8- |
| LEDER | COC(/C=C(COCC1=CC=CC=C1)/C)=O |
| IUPAC-namn | methyl (Z)-4-(benzyloxy)-3-methylbut-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.26 |
| Formel vikt | 220.11 |