Läs mer
(2Z)-4-oxo-4-[3-(trifluorometyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorfenyl)men-2-en-2-amin, TRC
Produktkod. 17987634
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17987634 50 mg
17909654 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17987634 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO86500050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 767340-03-4
Molekylformel C16 H13 F6 N5 O
Molekylvikt (g/mol) 405.3
Synonym (2Z)-3-Amino-1-[5,6-dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-2-buten-1-one, 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazine, 7-[(2Z)-3-amino-1-oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-2-butenyl]-5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)- (9CI), (2Z)-3-Amino-1-[5,6-dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-2-buten-1-one, (2Z)-4-Oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophenyl)but-2-en-2-amine
IUPAC-namn (Z)-3-amino-1-[3-(trifluormetyl)-6,8-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7-yl]-4-(2,4,5-trifluorfenyl)men-2-en-1-one
LEDER N\C(=C/C(=O)N1CCn2c(C1)nnc2C(F)(F)F)\Cc3cc(F)c(F)cc3F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2Z)-4-Oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophenyl)but-2-en-2-amine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H13F6N5O/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(23)5-14(28)26-1-2-27-13(7-26)24-25-15(27)16(20,21)22/h4-6H,1-3,7,23H2/b9-5-
Formel vikt 405.1024