Läs mer
(2Z)-7-Chloro-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-2-heptenoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2Z)-7-Chloro-2-[([(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl)amino]-2-heptenoic Acid |
| CAS | 877674-77-6 |
| Molekylformel | C13H20ClNO3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Cilastatin Impurity 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20ClNO3/c1-13(2)8-9(13)11(16)15-10(12(17)18)6-4-3-5-7-14/h6,9H,3-5,7-8H2,1-2H3,(H,15,16)(H,17,18)/b10-6-/t9-/m1/s1 |
| LEDER | O=C(N/C(C(O)=O)=C\CCCCCl)[C@@H]1C(C)(C)C1 |
| IUPAC-namn | (Z)-7-chloro-2-[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl]amino]hept-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.76 |
| Formel vikt | 273.1132 |