Läs mer
(2Z)-Afatinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2Z)-Afatinib |
| CAS | 1680184-59-1 |
| Molekylformel | C24H25ClFN5O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (S,Z)-N-(4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)quinazolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25ClFN5O3/c1-31(2)8-3-4-23(32)30-21-11-17-20(12-22(21)34-16-7-9-33-13-16)27-14-28-24(17)29-15-5-6-19(26)18(25)10-15/h3-6,10-12,14,16H,7-9,13H2,1-2H3,(H,30,32)(H,27,28,29)/b4-3-/t16-/m0/s1 |
| LEDER | CC1C=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC1=O |
| IUPAC-namn | (Z)-N-[4-(3-chloro-4-fluoroanilino)-7-[(3S)-oxolan-3-yl]oxyquinazolin-6-yl]-4-(dimethylamino)but-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 485.94 |
| Formel vikt | 485.163 |