Läs mer
3-(1,1,1-Tributylstannyl)pyridin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10492274
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10492274 5 g Amber Glass Bottle 5g
10437052 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10492274 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM05818DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 59020-10-9
Molekylformel C17H31NSn
Molekylvikt (g/mol) 368.152
MDL-nummer MFCD00052054
InChI-nyckel CFQJBWKKHCMCGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tributylstannyl pyridine, 3-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 3-pyridyltri-n-butyltin, pyridine, 3-tributylstannyl, 3-tri-n-butylstannyl pyridine, 3-pyridyltributylstannane, 3-tributylstannylpyridine, 3-tris but-1-ylstannyl pyridine, 3-tributylstannanyl-pyridine, 3-pyridyltributyltin
PubChem CID 3483848
IUPAC-namn tributyl(pyridin-3-yl)stannane
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1, 1, 1-Tributylstannyl)pyridine
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 368.15
Procent renhet 90%