Läs mer
3-(1,1,1-Trimethylhydrazin-1-ium-2-yl)propanoate Dihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Meldonium dihydrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O2.2H2O/c1-8(2,3)7-5-4-6(9)10;;/h7H,4-5H2,1-3H3;2*1H2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 182.1267 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |