Läs mer
3-(1,1,1-trimetylhydrazin-1-ium-2-yl) propanoatdihydrat, TRC
Produktkod. 30137048
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30137048 5 g -
30133749 25 g -
17944225 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137048 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8960805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86426-17-7
Molekylformel C6 H14 N2 O2 . 2 H2 O
Molekylvikt (g/mol) 182.22
Synonym 2-(2-Carboxyethyl)-1,1,1-trimethylhydrazinium inner salt hydrate (1:2), Hydrazinium, 2-(2-carboxyethyl)-1,1,1-trimethyl-, inner salt, dihydrate (9CI), 1,1,1-Trimethyl-2-(2-carboxyethyl)hydrazine zwitterion dihydrate, 3-(2,2,2-Trimethylhydrazinium)propionate dihydrate
IUPAC-namn 3-[(trimetylazaniumyl)amino]propanoat; dihydrat
LEDER O.O.C[N+](C)(C)NCCC(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meldonium dihydrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O2.2H2O/c1-8(2,3)7-5-4-6(9)10;;/h7H,4-5H2,1-3H3;2*1H2
Kvantitet 5 g
Formel vikt 182.1267
Procent renhet >95%