Läs mer
3-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropyl)adamantan-1-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10520163
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10520163 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10623033 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10520163 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RJC02875CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 86301-98-6
Molekylformel C14H16F6O2
Molekylvikt (g/mol) 330.27
MDL-nummer MFCD00193108
InChI-nyckel GLJDZZQQPFAEPQ-GQPGPOQHSA-N
Synonym 1-1,1,2,3,3,3-hexafluoroprop-1-yl adamantane-3-carboxylic acid, 1r,3r,5r,7s-3-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl adamantane-1-carboxylic acid, 1r,3s,5r,7s-3-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl adamantane-1-carboxylic acid
PubChem CID 71299598
IUPAC-namn (5S,7R)-3-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropyl)adamantan-1-karboxylsyra
LEDER C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)C(C(C(F)(F)F)F)(F)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)adamantane-1-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 330.27
Procent renhet 97%