Läs mer
3-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropyl)adamantan-1-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10623033
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10623033 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10520163 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10623033 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RJC02875DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 86301-98-6
Molekylformel C14H16F6O2
Molekylvikt (g/mol) 330.27
MDL-nummer MFCD00193108
InChI-nyckel GLJDZZQQPFAEPQ-GQPGPOQHSA-N
Synonym 1-1,1,2,3,3,3-hexafluoroprop-1-yl adamantane-3-carboxylic acid, 1r,3r,5r,7s-3-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl adamantane-1-carboxylic acid, 1r,3s,5r,7s-3-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl adamantane-1-carboxylic acid
PubChem CID 71299598
IUPAC-namn (5S,7R)-3-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropyl)adamantan-1-karboxylsyra
LEDER C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)C(C(C(F)(F)F)F)(F)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)adamantane-1-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 330.27
Procent renhet 97%