Läs mer
3-[[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]-1,2-propanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(((1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl)oxy)-1,2-propanediol |
| CAS | 182006-76-4 |
| Molekylformel | C19H26O3Si |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O3Si/c1-19(2,3)23(22-15-16(21)14-20,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,16,20-21H,14-15H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](OCC(O)CO)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3-[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxypropane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.49 |
| Formel vikt | 330.1651 |