Läs mer
3-[1-(2,4-diklorfenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)etoxi]-1,2-propandiol (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 30385731
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385731 50 mg
30371370 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30385731 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43653550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86491-83-0
Molekylformel C14H16Cl2N2O3
Molekylvikt (g/mol) 331.19
Synonym R 42243
LEDER OCC(O)COC(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)CN2C=CN=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethoxy]-1,2-propanediol (Mixture of Diastereomers)
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16Cl2N2O3/c15-10-1-2-12(13(16)5-10)14(21-8-11(20)7-19)6-18-4-3-17-9-18/h1-5,9,11,14,19-20H,6-8H2
Formel vikt 330.0538