Läs mer
3-(1,2,4-Triazol-1-yl)-L-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)-L-alanine |
| CAS | 4819-36-7 |
| Molekylformel | C5 H8 N4 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1H-1,2,4-Triazole-1-propanoic acid','α-amino-','(αS)- (9CI','ACI), (αS)-α-Amino-1H-1,2,4-triazole-1-propanoic acid (ACI), 1H-1,2,4-Triazole-1-propanoic acid','α-amino-','(S)- (ZCI), 1H-1,2,4-Triazole-1-propionic acid','α-amino-','L- (8CI), (2S)-2-Amino-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoic acid, 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)-L-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N4O2/c6-4(5(10)11)1-9-3-7-2-8-9/h2-4H,1,6H2,(H,10,11)/t4-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](Cn1cncn1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-(1,2,4-triazol-1-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.14 |
| Formel vikt | 156.0647 |