missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(1,2,4-Triazol-1-yl)lactic acid, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)lactic Acid |
| CAS | 1450828-63-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)lactic Acid |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C5 H7 N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)lactic Acid, α-Hydroxy-1H-1,2,4-triazole-1-propanoic acid (ACI), 2-Hydroxy-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoic acid, 1H-1,2,4-Triazole-1-propanoic acid, α-hydroxy- (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O3/c9-4(5(10)11)1-8-3-6-2-7-8/h2-4,9H,1H2,(H,10,11) |
| LEDER | OC(Cn1cncn1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-3-(1,2,4-triazol-1-yl)propanoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?